Stampa…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 27 EUR
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Formula: C₁₀H₈F₆O
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632521
CAS Number: 368-63-8