Stampa…
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H31962.03 H31962.06
H31962.03EA 70.5 EUR
H31962.03 H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 80945-86-4 Molecular Formula: C7H3BrClNS Formula Weight: 248.53 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD04971822
Formula: C₇H₃BrClNS
Peso molecolare: 248,53 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971822
CAS Number: 80945-86-4