1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 3622-35-3
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Melting Point: 245-251°
MDL No.: MFCD00111651
Formula:
C₈H₅NO₂S Punto di fusione: 245…251 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00111651 CAS Number: 3622-35-3 |