Stampa…
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31827.03 H31827.09
H31827.03EA 48.7 EUR
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 81015-49-8 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.28 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD07368615
Formula: C₉H₇NOS
Peso molecolare: 177,28 g/mol
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368615
CAS Number: 81015-49-8