Stampa…
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H31782.03 H31782.06
H31782.03EA 57.4 EUR
H31782.03 H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 63149-33-7 Molecular Formula: C13H15NO2 Formula Weight: 217.27 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00192477
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192477
CAS Number: 63149-33-7
EINECS: 263-966-4