Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 71985-79-0
Molecular Formula: C6H11NO2.HCl
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 171-174°
MDL No.: MFCD11506301
Formula:
C₆H₁₂ClNO₂ Punto di fusione: 171…174 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11506301 CAS Number: 71985-79-0 |