Stampa…
4-Isopropenyltoluene stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
H31739.06 H31739.14 H31739.22
H31739.06EA 55.4 EUR
H31739.06 H31739.14 H31739.22
4-Isopropenyltoluene stabilizzato
4-Isopropenyltoluene
Stab. with 4-tert-butylcatechol
CAS No.: 1195-32-0 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 186-189° MDL No.: MFCD00036510
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di ebollizione: 186…189 °C
Densità: 0,872
Flash Pt: 63 °C (145 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036510
CAS Number: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9