Stampa…
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31512.03 H31512.06
H31512.03EA 65 EUR
H31512.03 H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 93-85-6 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00054180
Formula: C₈H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 194,21 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054180
CAS Number: 93-85-6
EINECS: 202-283-8