4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 114045-96-4
Molecular Formula: C14H11FO3
Formula Weight: 246.24
Melting Point: 165-168°
MDL No.: MFCD12407082
Formula:
C₁₄H₁₁FO₃ Punto di fusione: 165…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12407082 CAS Number: 114045-96-4 |