Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1572-98-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Boiling Point: 185°
MDL No.: MFCD00034667
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 185 °C Densità: 0,97 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00034667 CAS Number: 1572-98-1 |