Acetoxy-2-propanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 592-20-1
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 174-176°
MDL No.: MFCD00042848
Formula:
C₅H₈O₃ Punto di ebollizione: 174…176 °C Densità: 1,075 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042848 CAS Number: 592-20-1 EINECS: 209-746-3 |