1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4488-22-6
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 188-193°
MDL No.: MFCD00145204
Formula:
C₂₀H₁₆N₂ Punto di fusione: 188…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145204 CAS Number: 4488-22-6 |