Stampa…
D-Prolinamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Pro-NH₂, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-D-Pro-NH2
H30901.03 H30901.06
H30901.03EA 58.3 EUR
H30901.03 H30901.06
D-Prolinamide 98%
D-Prolinamide
Purity: 98% CAS No.: 62937-45-5 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.15 Melting Point: 100-103° Optical Rotation: +107° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00153457
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153457
CAS Number: 62937-45-5