3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5334-39-4
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 325°
MDL No.: MFCD00037864
Formula:
C4H5N3O2 Punto di ebollizione: 325 °C Punto di fusione: 131…134 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037864 CAS Number: 5334-39-4 |