2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 37585-25-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00075163
Formula:
C₇H₈ClNO Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075163 CAS Number: 37585-25-4 |