Stampa…
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
H30395.03 H30395.06 H30395.14
H30395.03EA 38.3 EUR
H30395.03 H30395.06 H30395.14
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene 97%
1,4-Bis(phenylethynyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 1849-27-0 Molecular Formula: C22H14 Formula Weight: 278.36 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00160829
Formula: C₂₂H₁₄
Peso molecolare: 278,36 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160829
CAS Number: 1849-27-0