Stampa…
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dowtherm® A, Diphyl
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 118 EUR
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Formula: C₂₄H₂₀O
Punto di ebollizione: 257 °C
Punto di fusione: 12…14 °C
Densità: 1,056
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148859
CAS Number: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
UN: 3082
ADR: 9,III