Stampa…
Monomethyl suberate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
H30325.03 H30325.06 H30325.14
H30325.03EA 50 EUR
H30325.03 H30325.06 H30325.14
Monomethyl suberate 98%
Monomethyl suberate
Purity: 98% CAS No.: 3946-32-5 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 185-186°/18mm MDL No.: MFCD00004427
Formula: C₉H₁₆O₄
Peso molecolare: 188.22 g/mol
Punto di ebollizione: 185…186 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 1.04
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004427
CAS Number: 3946-32-5