1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 517918-95-5
Molecular Formula: C8H5N3
Formula Weight: 143.15
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD06659684
Formula:
C₈H₅N₃ Punto di fusione: 226…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659684 CAS Number: 517918-95-5 |