Stampa…
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06 H30053.14
H30053.06EA 65 EUR
H30053.06 H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 185346-79-6 Molecular Formula: C13H10BrFO Formula Weight: 281.13 Melting Point: 33-35° MDL No.: MFCD09801041
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Peso molecolare: 281,13 g/mol
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801041
CAS Number: 185346-79-6