Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
Purity: 97%
CAS No.: 1073355-14-2
Molecular Formula: C12H15BN2O3
Formula Weight: 246.07
Melting Point: 87-88°
MDL No.: MFCD09842717
Formula:
C₁₂H₁₅BN₂O₃ Punto di fusione: 87…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842717 CAS Number: 1073355-14-2 |