Vinyl decanoate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 4704-31-8
Molecular Formula: C12H22O
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.435
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00027349
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 119…120 °C (10 mmHg) Densità: 0,886 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027349 CAS Number: 4704-31-8 EINECS: 225-185-7 |