Stampa…
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Boc-amino)phenylboronic Acid Pinacol Ester
H29020.06 H29020.03
H29020.06EA 241 EUR
H29020.06 H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 159624-15-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD03411943
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Peso molecolare: 319,21 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411943
CAS Number: 159624-15-4