(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 158663-69-5
Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 203.07
Melting Point: ca 280° dec.
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01632104
Formula:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632104 CAS Number: 158663-69-5 |