tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 141699-55-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 40-47°
MDL No.: MFCD04115305
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Punto di fusione: 40…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115305 CAS Number: 141699-55-0 |