Stampa…
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
H28799.06 H28799.03
H28799.06EA 241 EUR
H28799.06 H28799.03
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 380430-49-9 Molecular Formula: C11H16BNO4 Formula Weight: 237.06 Melting Point: ca 200° dec. MDL No.: MFCD02093054
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄
Peso molecolare: 237,062 g/mol
Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093054
CAS Number: 380430-49-9