Stampa…
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H28782.ME H28782.MC
H28782.MEEA 335 EUR
H28782.ME H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 100846-24-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD03095341
Formula: C₉H₆F₃N
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095341
CAS Number: 100846-24-0