3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid Pinacol ester, 1-Methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 883738-27-0
Molecular Formula: C18H29BN2O2
Formula Weight: 316.25
MDL No.: MFCD09266181
Formula:
C₁₈H₂₉BN₂O₂ Peso molecolare: 316.25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09266181 CAS Number: 883738-27-0 |