2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 95010-17-6
Molecular Formula: C6H9B3O3
Formula Weight: 161.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 44-52°
MDL No.: MFCD03839940
Formula:
C₁₁H₁₄B₃NO₃ Punto di fusione: 44…52 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03839440 CAS Number: 95010-17-6 |