Stampa…
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
H28682.06 H28682.03
H28682.06EA 253 EUR
H28682.06 H28682.03
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1073355-05-1 Molecular Formula: C19H23BO2 Formula Weight: 294.20 Melting Point: 68-69° MDL No.: MFCD09266179
Formula: C₁₉H₂₃BO₂
Peso molecolare: 294,20 g/mol
Punto di fusione: 68…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266179
CAS Number: 1073355-05-1