Stampa…
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H28414.09 H28414.03
H28414.09EA 81 EUR
H28414.09 H28414.03
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51304-58-6 Molecular Formula: C12H14N2.HCl Formula Weight: 222.71 Melting Point: 210-214° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012775
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂
Punto di fusione: 210…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012775
CAS Number: 51304-58-6
EINECS: 257-124-5
ADR: 6.1,III