(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(R,R)-(-)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino]ethane, (-)-DIPAMP, (R,R)-DIPAMP, (R,R)-Ethylenebis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], 1,2-Bis((R)-(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino)ethane, (1R,2R)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Purity: 97%
CAS No.: 55739-58-7
Molecular Formula: C28H28O2P2
Formula Weight: 458.47
Melting Point: 101-105°
Optical Rotation: -83° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD05863546
Formula:
C₂₈H₂₈O₂P₂ Peso molecolare: 458,48 g/mol Punto di fusione: 101…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863546 CAS Number: 55739-58-7 |