1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 131182-68-8
Molecular Formula: C12H22O2Si2
Formula Weight: 254.47
MDL No.: MFCD09266162
Formula:
C₁₂H₂₂O₂Si₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09266162 CAS Number: 131182-68-8 |