Stampa…
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H28093.14 H28093.06
H28093.14EA 460 EUR
H28093.14 H28093.06
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+% CAS No.: 77143-76-1 Molecular Formula: C10H10Br2O2 Formula Weight: 321.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.571 Boiling Point: 140°/5mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09953497
Formula: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Punto di ebollizione: 140 °C (5 mmHg)
Densità: 1,642
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953497
CAS Number: 77143-76-1
ADR: 8,II