Stampa…
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(6-Chloropyridin-3-yl)acetic acid
H27966.18 H27966.09
H27966.18EA 332 EUR
H27966.18 H27966.09
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 39891-13-9 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 172-176° MDL No.: MFCD01863172
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863172
CAS Number: 39891-13-9