5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H27961.06
H27961.03
H27961.06EA
266
EUR
H27961.06
H27961.03
5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 33630-94-3
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD03427652
Formula:
C₅H₆N₂O Peso molecolare: 110,12 g/mol Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD03427652 CAS Number: 33630-94-3 |