Stampa…
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
H27894.06 H27894.03
H27894.06EA 218 EUR
H27894.06 H27894.03
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Purity: 98% CAS No.: 80875-98-5 Molecular Formula: C9H15NO2 Formula Weight: 169.22 Melting Point: 266° dec. Optical Rotation: -50 (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD07782125
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,22 g/mol
Punto di fusione: 266 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782125
CAS Number: 80875-98-5