Stampa…
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
H27888.03 H27888.06
H27888.03EA 53.8 EUR
H27888.03 H27888.06
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Purity: 98+% CAS No.: 4132-28-9 Molecular Formula: C34H36O6 Formula Weight: 540.65 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 150-155° MDL No.: MFCD00066004
Formula: C₃₄H₃₆O₆
Peso molecolare: 540,65 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066004
CAS Number: 4132-28-9