1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 129799-08-2
Molecular Formula: C11H20N2O4
Formula Weight: 244.29
MDL No.: MFCD01632465
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632465 CAS Number: 129799-08-2 |