Stampa…
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27861.03 H27861.06 H27861.14
H27861.03EA 47.8 EUR
H27861.03 H27861.06 H27861.14
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Purity: 90% CAS No.: 5815-08-7 Molecular Formula: C9H22N2O Formula Weight: 174.30 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.422 Boiling Point: 50-55°/15mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00042858
Formula: C₉H₂₂N₂O
Punto di ebollizione: 50…55 °C (15 mmHg)
Densità: 0,844
Flash Pt: 41 °C (106 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042858
CAS Number: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
UN: 1993
ADR: 3,III