Stampa…
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27852.03 H27852.06
H27852.03EA 88.9 EUR
H27852.03 H27852.06
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Purity: 97% CAS No.: 38183-03-8 Molecular Formula: C15H10O4.xH2O Formula Weight: 254.24(anhy) Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00006836
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006836
CAS Number: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4