Stampa…
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27831.03 H27831.06 H27831.14
H27831.03EA 41.9 EUR
H27831.03 H27831.06 H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 86308-26-1 Molecular Formula: C12H25BO2 Formula Weight: 212.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.426 MDL No.: MFCD08457665
Formula: C₁₂H₂₅BO₂
Peso molecolare: 212,14 g/mol
Densità: 1,167
Flash Pt: 84 °C (183 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457665
CAS Number: 86308-26-1