Stampa…
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06 H27823.03
H27823.06EA 219 EUR
H27823.06 H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98% CAS No.: 76003-29-7 Molecular Formula: C9H16N2O3 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD02181069
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 200,238 g/mol
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181069
CAS Number: 76003-29-7