2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 200…203 °C Densità: 1,027 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001293 CAS Number: 29555-02-0 EINECS: 249-693-3 UN: 3265 ADR: 8,II |