Stampa…
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
H27796.06 H27796.03
H27796.06EA 80.7 EUR
H27796.06 H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98% CAS No.: 4694-91-1 Molecular Formula: C7H4N2O4 Formula Weight: 180.12 Melting Point: 244-249° MDL No.: MFCD00463755
Formula: C₇H₄N₂O₄
Peso molecolare: 180,12 g/mol
Punto di fusione: 244…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463755
CAS Number: 4694-91-1
EINECS: 225-157-4