7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H27771.MD
H27771.03
H27771.MDEA
62.5
EUR
H27771.MD
H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97%
CAS No.: 325-14-4
Molecular Formula: C10H6F3N
Formula Weight: 197.16
Melting Point: 65-66°
MDL No.: MFCD00833760
Formula:
C₁₀H₆F₃N Punto di fusione: 65…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00833760 CAS Number: 325-14-4 |