Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 111258-23-2
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00134300
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134300 CAS Number: 111258-23-2 |