Stampa…
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27724.03 H27724.06 H27724.14
H27724.03EA 65.2 EUR
H27724.03 H27724.06 H27724.14
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Purity: 98% CAS No.: 196929-78-9 Molecular Formula: C4H11NOS Formula Weight: 121.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 100-105° MDL No.: MFCD05861479
Formula: C₄H₁₁NOS
Punto di fusione: ∼ 100…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05861479
CAS Number: 196929-78-9