4-Cyanopiperidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Piperidine-4-carbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 4395-98-6
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05022468
Formula:
C₆H₁₀N₂ Peso molecolare: 110,16 g/mol Punto di ebollizione: 226 °C Densità: 0,98 Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05022468 CAS Number: 4395-98-6 ADR: 6.1,III |