1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Formula:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Punto di fusione: 133…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010111 CAS Number: 10465-81-3 |